Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™ conditionnées individuellement
Code produit. 10776133 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Vert
Graduations négatives:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
180 pièces
600 pièces
720 pièces
800 pièces
Code produit. 10776133
Marque: Corning™ 70772N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnage réalisé pour délivrer un volume donné avec soufflage. Les pipettes sérologiques en verre jetables conditionnées individuellement Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Ces pipettes, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, présentent des pointes coniques longues et minces pour faciliter et accélérer le pipetage. Toutes les pipettes ont des graduations négatives et des pointes polies au feu pour des débits uniformes sans bavure. Les emballages Steri-ViewTM à ouverture facile (papier d’un côté, plastique de l’autre côté) ont des formats à code couleur imprimés directement sur le papier pour faciliter l’identification par format. Couleurs conformes aux normes ISO. Référence : ASTM E-714.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
Informations sur la commande
Conditionnées individuellement dans des emballages Steri-View™ à ouverture facile ou dans des emballages multiples en sacs en plastique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E714
Matériau Verre
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Graduations négatives 0,2 ml
Type de pointe Rond
Volume (impérial) 0,06 oz.
Couleur Vert
Volume (métrique) 2 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Oui