Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Comprend:
Bouchon
Sans bouchon
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Description
En PYREX™ pour sa durabilité. Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col étroit.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue et une sécurité des utilisateurs accrue.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Caoutchouc |
| Capacité (métrique) | 4000 ml |
| Matériau | Verre Pyrex |
| Graduations | Oui |
| Hauteur (métrique) | 360 mm |
| Comprend | Bouchon |
| Type de goulot | Col étroit |
| Nbre par carton | 4/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Forme | Conique |
| Afficher plus |