Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif Code produit.: 12580056
Expédition estimée: 09-12-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif
GREENER_CHOICE
Code produit. p-124500
25 ml, Sans bouchon, 12 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Comprend:
Bouchon
Sans bouchon
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Code produit. 12580056
Marque: Corning™ 498025
Jusqu'à 50 % de réduction sur la verrerie DWK
Utilisez le code promo 24089 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 09-12-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Construit en PYREX™ pour garantir la durabilité. Style Erlenmeyer, finition haute robuste et col large.
En PYREX™ pour sa durabilité. Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col étroit.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue et une sécurité des utilisateurs accrue.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
    • Certifications et labels de qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Façonné renforcé
Diamètre (impériale) externe 1,61 po
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté Pyrex™
Plage de graduations 10 à 25 ml
Graduations 5 ml
Hauteur (impériale) 2,55 po
Hauteur (métrique) 6.5 cm
Comprend Sans bouchon
Type de goulot Col étroit
Nbre par carton 48/carton
Nb par paquet 12/boîte
Surface d’écriture Large marquage en émail
Jetable Non
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) externe 41 mm
Taille du bouchon 0
Nom du produit
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif >