Learn More
Entonnoir Pyrex™ avec disque en verre fritté
Code produit. 11333674
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
30 ml
Porosité:
2, 40 à 100 μm
3, 1 à 16 μm
3, 16 à 40 μm
4, 10 à 16 μm
Diamètre (métrique) du disque:
20mm
20 mm
30mm
Hauteur (métrique):
130 mm
130 mm
144 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11333674
Marque: Pyrex 3750/03
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™. L’entonnoir Pyrex™ avec disque en verre fritté s’utilise pour la filtration des solutions. Résiste à la plupart des agents corrosifs et élimine le besoin de recourir au papier filtre.
En verre borosilicaté Pyrex™. L’entonnoir Pyrex™ avec disque en verre fritté s’utilise pour la filtration des solutions. Résiste à la plupart des agents corrosifs et élimine le besoin de recourir au papier-filtre
  • Disque fritté en verre borosilicaté Pyrex™
  • Pour la filtration des solutions : - Aucun papier-filtre requis - Résistant à la plupart des réactifs corrosifs, y compris l’ammoniac et l’acide sulfurique concentré
  • Disponibles en plusieurs porosités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Diamètre (métrique) de la tige 8mm
Matériau Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 144 mm
À utiliser avec (application) Pour la filtration de solutions
Diamètre (métrique) du disque 30mm
Comprend Disque en verre fritté
Longueur (métrique) du tube 82mm
Porosité 3, 1 à 16 μm
Type de produit Entonnoir de filtration