Learn More
Tube de distribution du gaz Pyrex™
Code produit. p-8002977
Click to view available options
Description:
Porosité : 0
Porosité : 1
Porosité : 2
Porosité : 3
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15608166
Marque: Pyrex 3830/04M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dispersez du gaz dans des liquides pour obtenir une taille de bulle optimale. Les tubes de distribution de gaz Pyrex™ sont disponibles dans une variété de porosités.
Dispersez le gaz dans les liquides afin de produire la taille de bulle optimale.Les tubes de distribution de gaz Pyrex™ sont disponibles dans une variété de porosités.
  • Idéal pour la dispersion de gaz dans les liquides
  • Tube en verre borosilicaté avec cartouche frittée
  • Choix de porosités de cartouche pour une taille optimale des bulles de gaz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Porosité : 2
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Longueur totale (métrique) 300 mm
À utiliser avec (application) Pour la dispersion de gaz dans les liquides
Comprend Cartouche frittée