Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ avec gradations blanches
Code produit. p-8002590
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
Code produit. 11323564
Marque: Pyrex 3200/16MP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées pour des tolérances de classe B. Les éprouvettes en verre Pyrex à graduations blanches possèdent un pied hexagonal robuste.
  • Conformes à la norme ISO 4788
  • Fabriquée pour des tolérances de classe B
  • Pied hexagonal robuste
  • Graduations en émail blanc qui restent visibles lors de l’utilisation de solutions de couleur foncée
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Type Bouteille graduée
Tolérance plusmn;10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 1000 ml
Hauteur (métrique) 465 mm
Balance Émail blanc
Graduations 10 ml