Learn More
Éprouvette graduée en verre Pyrex™, classe A, certifiée pour les analyses
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre Pyrex™ certifiées de classe A sont testées individuellement et fournies avec un certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance.
- Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages blancs en céramique, diverses capacités disponibles
- Classe A : certifié conforme aux réglementations allemandes relatives à l’étalonnage et porte le symbole de conformité "H"
- Certificat de lot : porte un numéro de série individuel à des fins de traçabilité conformément aux normes nationales
- Conformité : ISO 4788
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Blanc |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Class | A |
| Hauteur (impériale) | 6,69 po |
| Hauteur (métrique) | 170 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,25 ml |
| Type | Bouteille graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur