Learn More
Éprouvette graduée en verre Pyrex™, classe A, certifiée pour les analyses
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre Pyrex™ certifiées de classe A sont testées individuellement et fournies avec un certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance.
92.15€ - 377.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Certifications/Conformité | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
Class | Classe A |
Type | Bouteille graduée |
Couleur de la balance | Blanc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13461859
|
Pyrex
3201/16WC |
1000 ml | 10 ml |
243.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11323554
|
Pyrex
3201/10WC |
100 ml | 1 ml |
243.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11393544
|
Pyrex
3201/04WC |
10 ml | 0,2 ml |
92.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11363554
|
Pyrex
3201/18WC |
2000 ml | 20 ml |
377.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11333554
|
Pyrex
3201/12WC |
250 ml | 2 ml |
171.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11303554
|
Pyrex
3201/06WC |
25 ml | 0,5 ml |
159.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11343554
|
Pyrex
3201/14WC |
500 ml | 5 ml |
215.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11383544
|
Pyrex
3201/02WC |
5 ml | 0,1 mL |
123.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11313554
|
Pyrex
3201/08WC |
50 ml | 1 ml |
119.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11353554
|
Pyrex
3201/16WC |
1000 ml | 10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.Les éprouvettes graduées en verre Pyrex™ certifiées de classe A sont testées individuellement et fournies avec un certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance.
- Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages blancs en céramique, diverses capacités disponibles
- Classe A : certifié conforme aux réglementations allemandes relatives à l’étalonnage et porte le symbole de conformité "H"
- Certificat de lot : porte un numéro de série individuel à des fins de traçabilité conformément aux normes nationales
- Conformité : ISO 4788
Spécification
Hexagonale | |
Classe A | |
Blanc | |
Verre borosilicaté | |
Émail blanc |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Bouteille graduée | |
Rond | |
Certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance |