Learn More
Béchers Griffin à usage intensif PYREX™
Description
Mesurez les liquides dans du verre renforcé robuste et durable. Les béchers Griffin robustes en verre borosilicaté Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles
Béchers robustes spécialement conçus pour offrir la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles, comme les opérations de lavage mécanisées. Pour plus de commodité, les béchers de 250 à 4000 ml ont une échelle métrique graduée double pour indiquer leur contenu approximatif. Toutes les tailles disposent d’une très grande pastille de marquage.
Compliance
Produit conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 135,25 oz. |
| Diamètre (impériale) externe | 6,29 po |
| Diamètre (métrique) externe | 16 cm |
| Capacité (métrique) | 4 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Offre la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles telles que les lavages mécanisés |
| Plage de graduations | 500 à 3 500 ml |
| Hauteur (impériale) | 9,84 po |
| Hauteur (métrique) | 25 cm |
| Incréments | 250 ml |
| Afficher plus |