Learn More
Béchers à double chemise Pyrex™
Description
- Avec une gaine intégrée à travers laquelle un milieu de contrôle de la température peut être diffusé
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur
- Avec connecteurs filetés en PTFE, gage d’un raccordement simple et sûr de la tubulure à alésage de 9 mm
Spécification
Spécification
| Description | Connecteur :Filetage en PTFE |
| Diamètre (métrique) interne | 80 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 110 mm |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Maintien des échantillons à une température constante |
| Hauteur (métrique) | 235 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 215 mm |
| Comprend | Connecteur fileté en PTFE, gaine intégrée |
| Type | Bécher |