Learn More
Béchers à double chemise Pyrex™
Code produit. p-8002980
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11343444
Marque: Pyrex 1025/10SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utiles pour maintenir les échantillons à une température constante
  • Avec une gaine intégrée à travers laquelle un milieu de contrôle de la température peut être diffusé
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur
  • Avec connecteurs filetés en PTFE, gage d’un raccordement simple et sûr de la tubulure à alésage de 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Connecteur :Filetage en PTFE
Diamètre (métrique) externe 70 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Maintien des échantillons à une température constante
Hauteur (métrique) 138 mm
Hauteur (métrique) intérieure 130 mm
Comprend Connecteur fileté en PTFE, gaine intégrée
Type Bécher