Learn More
Burette en verre borosilicaté classe B Pyrex™ avec clé en PTFE
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Équipé de clés en PTFE interchangeables pour des performances sans graisse, avec alésage de 1,5 mm
- Graduations en émail blanc pour une bonne visibilité des solutions de couleur foncée
- En verre borosilicaté pour une meilleure résistance chimique
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 ml |
Longueur (métrique) | 870 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduations | 0,02 mL |
Comprend | Robinet d’arrêt à clé en PTFE |
Balance | Blanc |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Tolérance | ±0.2 ml |
Type | Burette |
Class | Classe B. |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Scientific Resources
Brochures
Volumetrics brochure
Taille: 2 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Burette en verre borosilicaté classe B Pyrex™ avec clé en PTFE >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu