Learn More
Burette en verre borosilicaté PYREX™ de classe B avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Remplissage facile et remise à zéro automatique : presser le flacon en polyéthylène pour remplir la burette ; libérer la pression pour permettre à l’excès de liquide de se vidanger dans le flacon et remettre la burette à zéro
- Avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE pour des performances sans graisse et un contrôle fin du versement goutte-à-goutte
- Clé en PTFE à alésage de 3 mm
- Graduations en émail blanc
- En verre borosilicaté
- Les burettes et les flacons doivent être commandés séparément
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| Comprend | Clé en PTFE à alésage de 3 mm, robinet d’arrêt Rotaflo en PTFE |
| Balance | Blanc |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ±0.1 ml |
| Type | Burette automatique |
| Class | Classe B. |
| Certifications/Conformité | ISO 385 |