Learn More
Béchers Griffin de forme basse Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 pièces
Description
Mesurez les liquides sur la paillasse ou la plaque chauffante sans crainte d'attaques chimiques. Les béchers Griffin de forme basse Pyrex™ sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des graduations et une pastille de marquage blanches.
- Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Excellente performance thermique
- Haute résistance aux attaques chimiques
- Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 100 mm |
| Capacité (métrique) | 800 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
| Hauteur (métrique) | 135 mm |
| Quantité | Boîte de 10 |
| Type | Bécher |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
| Scale | Échelle graduée blanche |