Learn More
Béchers Griffin de forme basse Pyrex™
Artikelnummer. p-8002981
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
4 pièces
Artikelnummer. 12534257
missing translation for 'mfr': Pyrex 1000/03M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mesurez les liquides sur la paillasse ou la plaque chauffante sans crainte d’attaques chimiques. Les béchers Griffin de forme basse Pyrex ™ sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des graduations et une pastille de marquage blanches.
Mesurez les liquides sur la paillasse ou la plaque chauffante sans crainte d'attaques chimiques. Les béchers Griffin de forme basse Pyrex™ sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des graduations et une pastille de marquage blanches.
  • Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Excellente performance thermique
  • Haute résistance aux attaques chimiques
  • Graduations et pastille de marquage blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté (type 1)
Hauteur (métrique) 30 mm
Quantité Boîte de 10
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819, DIN 12331
Scale Échelle graduée blanche
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt