Learn More
Corning™ Bouchons haute température pour flacon de culture Pyrex™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
Description
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Matériau | PBT |
| Nbre par carton | 10/carton |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | GL 25 |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Type de produit | Avec opercule |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de stockage |
| Matériau du bouchon | PBT |
| Afficher plus |