Learn More
Flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ avec bouchon en polyester thermoplastique
Code produit. 15231499
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
25 mm
32 mm
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15231499
Marque: Pyrex 1516/06RED
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté résistant aux températures et produits chimiques. Flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ avec bouchon en polyester thermoplastique comprenant disque d’étanchéité en PTFE résistant aux produits chimiques et une bague antigoutte. Les graduations et la pastille de marquage blanches permettent d’évaluer facilement le volume. Résiste à la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C. Conforme norme ISO 4796.
  • En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
  • Flacons livrés avec bouchon en polyester thermoplastique, disque d’étanchéité en PTFE et bague antigoutte
  • Supportent la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C
  • Disque d’étanchéité en PTFE résistant à la corrosion chimique
  • Les graduations et la pastille de marquage blanches permettent d’évaluer facilement le volume
  • Conformes à la norme ISO 4796
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
  • Certificat de lot téléchargeable sur le site www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Comprend Bouchon haute température et anneau de versement
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4796
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 138 mm
Matériau du bouchon Polyester thermoplastique
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 70 mm
Type de bouchon Bouchon
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.