Learn More
Bouchons à vis en PBT SVL™ avec orifice pour joints glissants
Click to view available options
Joint conique standard:
15
22
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Joint glissant : Bouchons à vis en PBT (avec trou) couplés à des anneaux d’étanchéité
- Anneaux d’étanchéité : fabriqués en caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre l’érosion chimique
- Sélection étendue : tailles à utiliser avec des tubulures de 4,0 mm à 32,8 mm
Spécification
Spécification
| Comprend | Bagues d’étanchéité |
| Matériau | PBT |
| Quantité | 10/boîte |
| Joint conique standard | 15 |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc de silicone et PTFE |
| Matériau du bouchon | PBT |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |