Learn More
Entonnoir de séparation piriforme en verre PYREX™ avec clé en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Robinets d’arrêt:
1.5 mm ; verre
2.5 mm; Verre
4 mm; Verre
6 mm; Verre
Conditionnement:
1 pièce
Description
En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion. L’entonnoir de séparation piriforme en verre Pyrex™ avec clé en verre est conforme aux normes ISO 4800, type 2. Comprend un bouchon en verre et une clé interchangeable en PTFE.
- Conforme à la norme ISO 4800 type 2
- En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion
- Avec clé interchangeable en PTFE
- Fourni avec bouchon en verre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Quantité | 1boîte |
| Robinets d’arrêt | 2.5 mm; Verre |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Numéro de bouchon | 24/29 |
| Type de produit | Ampoule à décanter |