Learn More
Anneaux de versement en polypropylène Pyrex™
Click to view available options
Filetage (métrique):
32 mm
45 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Pour un versement sans gouttes. Insérez la bague anti-goutte en polypropylène Pyrex™ dans le col de flacon de taille appropriée.
- Pour une utilisation avec : flacons de culture de laboratoire, séries1516 ,1517 ,1518, 1519, 1520, 1523 et 1524
- Couleur : transparent
- Autoclave : jusqu’à 140°C
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 10/boîte |
| Filetage (métrique) | 32 mm |
| À utiliser avec (équipement) | flacons de culture de laboratoire, séries 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 et 1524 |