Learn More
Évaporateur rotatif fritté anti-éclaboussures Pyrex™ Quickfit™
Code produit. 15597960
Click to view available options
Joint conique standard:
Taille du cône : 24/29, taille du col : 29/32
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15597960
Marque: Quickfit SH16/24
Protège le condenseur de la contamination. L’adaptateur antiéclaboussures pour évaporateur rotatif Pyrex™ Quickfit™ protège contre les projections dues au frittage.
Protège le condenseur de la contamination. L’adaptateur antiéclaboussures pour évaporateur rotatif Pyrex™ Quickfit™ protège contre les projections dues au frittage.
  • Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
  • Empêche la contamination possible du condenseur avec les solvants à risque
  • En verre fritté à grosse porosité 1 pour réduire le risque de contamination
  • Les têtes antiéclaboussures sont dotées d’une prise 29/32
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Évaporateur rotatif fritté anti-éclaboussures
Capacité (métrique) 90 ml
Quantité 1/boîte
Joint conique standard Taille du cône : 24/29, taille du col : 29/32