Learn More
Insert de rechange à bouchon à vis en Pyrex™
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
Description
- Disque d’étanchéité avec face en PTFE pour résistance chimique
- Autoclavable jusqu’à 121°C
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 25 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Insert de rechange |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 20/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de réactif série 1515 |