Learn More
Insert de rechange à bouchon à vis en Pyrex™
Code produit. p-8002615
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
Code produit. 10309984
Marque: Pyrex 4513/13M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec des bouchons à vis en PBT SVL™ noirs
  • Disque d’étanchéité avec face en PTFE pour résistance chimique
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 13 mm
Description Insert de rechange
Quantité 20/boîte
À utiliser avec (équipement) Tubes de culture