Learn More
Entonnoir de séparation Pyrex™ avec tige longue distribution et clé en PTFE
Code produit. 12539165
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Robinets d’arrêt:
(Taille d’alésage) 1,5 mm
(Taille d’alésage) 2,5 mm
(Taille d’alésage) 4 mm
Numéro de joint:
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12539165
Marque: Pyrex 443047N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournie avec bouchon creux en verre et clé en PTFE interchangeable ne nécessitant pas de graisse. L’ampoule à décanter Pyrex™ à longue tige et clé en PTFE offre un bon contrôle de l’interface liquide / liquide.
  • Style Gilson à longue tige pour un bon contrôle de l’interface liquide / liquide
  • Avec clé interchangeable en PTFE pour des performances sans graisse
  • Bouchon en verre creux inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
Comprend Bouchon en verre creux, clé en PTFE
Numéro de joint 24/29
Robinets d’arrêt (Taille d’alésage) 2,5 mm
Type de produit Ampoule à décanter