Learn More
Entonnoir en verre à tige courte Pyrex™
Code produit. p-8002617
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 12529945
Marque: Pyrex 2140/03M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur. L’entonnoir en verre à tige courte Pyrex™ avec bol incliné à 60° permet le positionnement parfait de papier filtre.
  • Avec bol incliné à 60° pour le positionnement parfait de papier filtre
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et à la chaleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 70 mm
Diamètre (métrique) de la tige 8 mm
Matériau Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 125 mm
Certifications/Conformité NF B 35 032
Diamètre (métrique) du disque 70 à 90 mm (format de papier filtre)
Longueur (métrique) du tube 75 mm
Type de produit Entonnoir à tige courte