Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables Shorty PYREX™
Solution idéale pour une utilisation dans les espaces confinés tels que les hottes
Marque: Corning™ 7078B-1
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 3.26586kg
Description
- Les pipettes stériles bouchées présentent un haut façonné
- Les graduations négatives permettent une utilisation dans le cadre de procédures sérologiques et métriques
- Le codage couleur ISO est directement imprimé sur l’emballage Steri-View™ (un côté papier, un côté plastique)
Compliance
Étalonnage réalisé pour “délivrer un volume donné” avec soufflage.
Spécification
Oui | |
Pyrex™ | |
Oui | |
8,4 po | |
Rond | |
0,03 oz | |
1 ml | |
Pipette sérologique |
Oui | |
Oui | |
0.01 ml | |
0,5 ml | |
Sachets multiples | |
Jaune | |
215 mm | |
Oui |