Description
Ces pipettes Shorty, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, sont idéales pour une utilisation dans des espaces confinés. Les tailles de 5 ml, 10 ml et 25 ml ont des parties supérieures façonnées. Les graduations négatives sur chaque pipette permettent une utilisation dans le cadre de procédures sérologiques et de mesures. Le code couleur ISO est imprimé directement sur l’emballage Steri-ViewTM.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
La réf. 7077B-50 dispose de graduations négatives et inversées.
Compliance
Étalonnage réalisé pour délivrer un volume donné avec soufflage.
Spécification
Spécification
| Bouchon d’aspirateur | Oui |
| Calibré | Oui |
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Matériau | Pyrex™ |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,2 ml |
| Longueur (impériale) | 8,4 in |
| Graduations négatives | 4 ml |
| Type de pointe | Rond |
| Afficher plus |