Learn More
Pieds en plastique carrés Pyrex™
Code produit. 11323574
Click to view available options
Description:
Pour les éprouvettes de mesure de 100 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 10 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 250 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 25 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11323574
Marque: Pyrex 4500/00
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec une éprouvette en verre.
  • En PE
  • Absorbe les impacts et réduit le risque de bris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Polyéthylène
Description Pour les éprouvettes de mesure de 10 ml
Quantité 10/boîte
Forme Rond
Base Type Carrées
Type Bouteille graduée