Learn More
Pieds en plastique carrés Pyrex™
Click to view available options
Description:
Pour les éprouvettes de mesure de 100 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 10 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 250 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 25 ml
Pour les éprouvettes de mesure de 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- En PE
- Absorbe les impacts et réduit le risque de bris
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Polyéthylène |
| Description | Pour les éprouvettes de mesure de 10 ml |
| Quantité | 10/boîte |
| Forme | Rond |
| Base Type | Carrées |
| Type | Bouteille graduée |