Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Spoon One End Spatulas
Contains a spatula on one end and a spoon on the other. Nickel-Electro™ Stainless Steel Spoon One End Spatulas are quick to clean with an attractive shiny appearance making it the choice for applications requiring sterile surfaces.
Marque: Nickel Electro™ 2012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Beschreibung
- Contains a Laboratory Spoon on one end, and a spatula on the other.
- Stainless steel, non-magnetic with bright finish
- 180mm long
- Spoon: 20mm wide
- Spoon capacity: 2mL
- Supplied in packs of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur