Learn More
Bécher Berzelius à forme haute Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ et conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331. Le bécher Berzelius de forme haute Pyrex™ comprend des graduations blanches et une pastille de marquage pour une évaluation facile du volume avec des liquides sombres. Le bec verseur intégré permet d’éviter les déversements pendant le versement.
- Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
- En verre borosilicaté Pyrex™
- De forme haute avec bec verseur
- Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 120 mm |
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 240 mm |
| Quantité | 10boîte |
| Type | Bécher |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
| Scale | Échelle graduée blanche |