Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer résistants à col large PYREX™
Code produit. 10642091
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Hauteur (métrique):
14.6 cm
18.4 cm
23,8 cm
29.2 cm
37.2 cm
Diamètre (métrique) externe:
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Plage de graduations:
100 à 500 ml
250 à 1000 ml
400 à 1800 ml
50 à 125 ml
50 à 200 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Code produit. 10642091
Marque: Corning™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col large Fisherbrand PYREX™ sont conçus pour une durée de vie plus longue et offrent une haute résistance aux attaques chimiques, une finition de la partie supérieure robuste et une bouche large.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications.Les flacons Erlenmeyer à col large en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue. Ils offrent une grande résistance aux agressions des produits chimiques, un haut façonné et renforcé et un col large.
Flacon à col large spécialement recommandé pour une utilisation comme flacon de titration. Pour plus de commodité, ces flacons sont gradués de façon à indiquer la capacité approximative et disposent d’un grand marquage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rebords robustes
Diamètre (impériale) externe 7,79 po
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté, Pyrex™
Plage de graduations 400 à 1800 ml
Graduations 100 ml
Hauteur (impériale) 14.6 in
Hauteur (métrique) 37.2 cm
Type de goulot Vertical
Nbre par carton 8/carton
Nb par paquet 1/boîte
Forme Conique
Surface d’écriture Extra large avec marquage carré
Jetable Non
Mouth Style Large
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) externe 198 mm
Taille du bouchon 13