Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 7173-51-5 |
| Densité | 0.87 g/cm3 |
| Forme physique | Poudre |
| Point d’ébullition | 180°C |
| Industry Type | FONGICIDES ET BACTÉRICIDES |
| Quantité | 250 mg |
| Qualité | Étalon analytique |