Learn More
Pyridazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440813
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11440813
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13266.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 289-80-5 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Pyrrolo[1,2-b]pyridazine 1 is a N-bridgehead aromatic heterocycle containing two nitrogen atoms, is obtained by the condensation of pyridazine and pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pyrrolo[1,2-b]pyridazine 1 est un hétérocycle aromatique à azote en tête de pont contenant deux atomes d’azote, obtenu par condensation de la pyridazine et du pyrrole.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le benzène, le DMF. Soluble dans l’alcool, l’éther
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 289-80-5
Formule moléculaire C4H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 80.09
Numéro MDL MFCD00006463
Clé InChI PBMFSQRYOILNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthodiazine, 1,2-diazine, o-diazine, 1,2-diazabenzene, pyridazin, 1,2-diazin, oizine, Pyridazine, pubchem17789, acmc-209h5x
CID PubChem 9259
ChEBI CHEBI:30954
Nom IUPAC Pyridazine
SMILES C1=CC=NN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridazine
Point de fusion -8°C
Densité 1.105
Point d’ébullition 87°C (14 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.524
Quantité 5 g
Beilstein 103906
Merck Index 14,7969
Informations sur la solubilité Miscible with water, benzene, DMF; Soluble in alcohol, ether
Poids de la formule 80.09
Pourcentage de pureté ≥98%