Learn More
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440253
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11440253
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11414.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 89-00-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Quinolinic acid is an endogenous NMDA agonist. Quinolinic acid is a metabolite of tryptophan that acts as a putative NMDA receptor agonist. Quinolinic acid is an excitotoxic metabolite and an agonist of N-methyl-D-aspartate receptors. properties of KYNA raise the possibility of a functional link between KYNA and QUIN in the brain which may be of relevance for an understanding of human neurodegenerative disorders. Quinolinic acid is a potent endogenous excitant at amino acid receptors in CNS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide quinoléique est un agoniste endogène des récepteurs NMDA. L’acide quinoléique est un métabolite du tryptophane qui agit comme un agoniste putatif des récepteurs NMDA. L’acide quinoléique est un métabolite “excitotoxique” et un agoniste des récepteurs N-méthyl-D-aspartate. Les propriétés de l’acide KYNA augmentent la possibilité d’un lien fonctionnel entre l’acide KYNA et l’acide QUIN dans le cerveau, lequel pourrait aider à comprendre les troubles neurodégénératifs chez l’homme. L’acide quinoléique est un puissant excitant endogène au niveau des récepteurs des acides aminés dans le système nerveux central.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), les alcalis, les bases aqueuses diluées, le DMSO et l’alcool (légèrement).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-00-9
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00006295
Clé InChI GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinolinic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, quinolinate, pyridine-2,3-dicarboxylate, unii-f6f0hk1urn, 2,3-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-2,3-carboxylate, f6f0hk1urn, pyridin-2,3-dicarbonsaeure, 2,3-pyridinedicarboxylate
CID PubChem 1066
ChEBI CHEBI:16675
Nom IUPAC Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Point de fusion ∼188°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 137110
Merck Index 14,8073
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),alkalies,dilute aqueous base,DMSO,and alcohol (slightly).
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 99%