Learn More
Acide pyridine-2,5-dicarboxylique, Mikromol™
Code produit 30052308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052308 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052308 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0553.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide pyridine-2,5-dicarboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isocinchomeronic Acid
CAS 100-26-5
Noms d’analytes ou de composants Isocinchomeronic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177, Nicotinic Acid Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide pyridine-2,5-dicarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Quantité 25 mg
Poids de la formule 167,0219 g/mol