Learn More
Pyridine-2-carboxamide (picolinamide), Mikromol™
Code produit 17922686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17922686 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17922686 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0552.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pyridine-2-carboxamide (Picolinamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Picolinamide
CAS 1452-77-3
Noms d’analytes ou de composants Picolinamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Pyridinecarboxamide, Picolinamide (6CI,7CI,8CI), 2-Carbamoylpyridine, NSC 524473, Picolinic acid amide, Picolinoylamide, Pyridine-2-carboxamide, α-(Aminocarbonyl)pyridine, α-Picolinamide, α-Picolinic acid amide, α-Pyridinecarboxamide, Nicotinamide Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
SMILES NC(=O)c1ccccn1
Nom IUPAC pyridine-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Quantité 25 mg
Poids de la formule 122,048 g/mol