Learn More
Pyridine-4-carbonitrile, Mikromol™
Product Code. 17951366
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17951366 100 mg 100mg
17990746 25 mg 25mg
30463762 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17951366 Supplier Mikromol Supplier No. MM0845.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pyridine-4-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Pyridine-4-carbonitrile
CAS 100-48-1
Noms d’analytes ou de composants Pyridine-4-carbonitrile
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H4 N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, gamma-Cyanopyridine, Fampridine Impurity 2, Ethionamide Impurity B, Isoniazid Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
SMILES N#Cc1ccncc1
Nom IUPAC pyridine-4-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Quantité 100 mg
Poids de la formule 104,0374 g/mol