Learn More
Pyridine-4-carbonitrile, Mikromol™
Code produit 30463762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463762 4 x 25 mg -
17951366 100 mg 100mg
17990746 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463762 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0845.0300254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pyridine-4-carbonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-4-carbonitrile
CAS 100-48-1
Noms d’analytes ou de composants Pyridine-4-carbonitrile
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H4 N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, gamma-Cyanopyridine, Fampridine Impurity 2, Ethionamide Impurity B, Isoniazid Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES N#Cc1ccncc1
Nom IUPAC pyridine-4-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 104,0374 g/mol