Learn More
Pyridine-d5, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10647332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
25mL
5mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10647332
Marque: Thermo Scientific Acros 166570100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7291-22-7
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
Numéro MDL MFCD00044639
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonyme pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
CID PubChem 558519
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeutériopyridine
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-d5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99 atom % D
Densité 1,0500 g/ml
Deutérium (D) 98,5% min
Point d’éclair 20°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.506
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 10 ml
Point de fusion -41.0°C
Point d’ébullition 114.4°C
Beilstein 20, III, 2305
Poids de la formule 84.14
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine-d5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.