Learn More
Pyridine, puriss., Reag. Ph. Eur., Honeywell™
Catalog Number 15694710
261.94 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
Nom chimique ou matériau Pyridine
CAS 110-86-1
Densité 0.978g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.124
Point d’éclair 17°C (62.6°F)
Température d’allumage 899°F
Formule moléculaire C5H5N
Numéro MDL MFCD00011732
Tension de vapeur 10 mmHg (13.2°C), 20 mmHg (25°C)
Numéro UN UN1282
Beilstein 103233
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nom IUPAC pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Poids de la formule 79.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité Réactif Ph.Eur./puriss.