Learn More
Perbromure de bromure de pyridinium , 90+%, technique, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridinium bromide perbromide |
| Note relative au nom | 95% |
| Point de fusion | 127°C to 133°C |
| Couleur | Marron à orange-rouge |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% min. (Iodometry) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 20, V,5, 181 |
| Fieser | 01,967; 05,568; 06,499; 09,399; 10,333; 14,268; 15,276 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pyridinium bromide perbromide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.