Learn More
P-toluènesulfonate de pyridinium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427677
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
Code produit. 11427677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15708.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24057-28-1 | C12H13NO3S
Pyridinium p-Toluenesulfate is used in the synthesis of a subdomain of the cytochrome P450 BM3 enzyme, for use in screening systems for drug candidates. Efficient catalyst for preparing tetrahydropyranyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le p-toluènesulfate de pyridinium est utilisé pour la synthèse d’un sous-domaine de l’enzyme de cytochrome P450 BM3, qui est utilisé dans les systèmes de sélection pour les candidats médicaments. C’est un catalyseur efficace pour la préparation des éthers de tétrahydropyrane.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), l’éthanol, l’acétone, le dichlorométhane, le chloroforme, le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger de l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24057-28-1
Formule moléculaire C12H13NO3S
Numéro MDL MFCD00013108
Synonyme pyridinium p-toluenesulfonate, ppts, pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium 4-toluenesulfonate, pyridinium tosylate, pyridinium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium p-toluene sulfonate, pyridinium p-toluene sulphonate, pyridinium para-toluenesulfonate, 4-toluenesulfonic acid pyridine salt
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridinium p-toluenesulfonate
Point de fusion 116°C to 120°C
Quantité 25 g
Beilstein 3764305
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),ethanol,acetone,dichloromethane,chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 251.31
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridinium-p-toluenesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pyridinium-p-toluenesulfonate