Learn More
Bromure de pyridostigmine, LoGiCal
Code produit 30462804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462804 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462804 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0429.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridostigmine Bromide
CAS 101-26-8
Noms d’analytes ou de composants Pyridostigmine Bromide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H13 N2 O2 . Br
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pyridostigmine Bromide, 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130
Formule InChI InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
Nom IUPAC (1-méthylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-diméthylcarbamate;bromure
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 261.12
Quantité 10 mg
Poids de la formule 260,016 g/mol