Learn More
Pyridostigmine bromide, MedChemExpress
Code produit. p-200097789
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16490818
Marque: Medchem Express HYB0207A
MedChemExpress Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridostigmine bromide
Forme physique Solid
CAS 101-26-8
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H13BrN2O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (191.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.8 mg/mL (33.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[N+]1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 261.12
Poids de la formule 261.12
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.