Learn More
Chlorhydrate de pyridoxal, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de pyridoxal, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridoxal Hydrochloride |
| CAS | 65-22-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pyridoxal Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Pyridoxal Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O |
| Afficher plus |