Learn More
Pyridoxine EP Impureté A sous forme de chlorhydrate, Mikromol™
Description
Pyridoxine EP Impureté A sous forme de chlorhydrate
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride |
| CAS | 1006-21-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Pyridoxine Imp. A (EP), 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pyridoxine Impurity A as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ncc2COCc2c1O |
| Nom IUPAC | 6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-7-ol;clorhidrato |
| Show More |