Learn More
Chlorhydrate de pyridoxine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridoxine Hydrochloride |
| CAS | 58-56-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pyridoxine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H11 N O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Di(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Dimethylol-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarbinol hydrochloride, Aderomine hydrochloride, Aderoxin, Aderoxine, Becilan, Beesix, Benadon, Bonasanit, Campoviton 6, Hexabetalin, Hexabione hydrochloride, Hexavibex, Hexermin, Hexobion, Pyridipca, Pyridox, Pyridoxin hydrochloride, Pyridoxine chloride, Pyridoxine hydrochloride, Pyridoxine hydrogen chloride, Pyridoxine monohydrochloride, Pyridoxinium chloride, Vitamin B6 hydrochloride, B6 HCl, 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-alpha-picoline hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.Cc1ncc(CO)c(CO)c1O |
| Afficher plus |