Learn More
Pyriméthamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15648725 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15648725
Marque: Thermo Scientific Acros 461200010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-14-0
Formule moléculaire C12H13ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 248.71
Numéro MDL MFCD00057350
Clé InChI WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
CID PubChem 4993
ChEBI CHEBI:8673
Nom IUPAC 5-(4-chlorophényl)-6-éthylpyrimidine-2,4-diamine
SMILES CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimethamine
Point de fusion 241.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 248.71
Pourcentage de pureté 98%