Learn More
Pyriméthamine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrimethamine |
| CAS | 58-14-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pyrimethamine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H13 Cl N4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pyrimethamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 2,4-Diamino-5-p-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine, 4753 R.P., 5-(4-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine, 5-(P-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-diaminopyrimidine, BW 50-63, Chloridin, Chloridine, Darachlor, Darapram, Daraprim, Daraprime, Diaminopyritamin, Erbaprelina, Khloridin, Malacid, Malocid, Malocide, NSC 3061, Pirimecidan, Pirimetamin, Pyrimethamin, Pyrimethamine, RP 4753, Tindurin, Tinduring, WR 2978 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)cc2 |
| Afficher plus |